Learn More
Nickel(II)-sulfat-Hexahydrat, ≥99.99% Spurenmetallbasis
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Nickel(II)-sulfat-Hexahydrat |
Schmelzpunkt | 53 °C |
Farbe | Grün |
pH | 4 bis 6 (bei 20 °C) |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 50 g |
Strukturformel | NiSO4 · H2O |
UN-Nummer | UN3077 |
Löslichkeitsinformationen | In Wasser 378 g/l bei 20 °C |
Formelmasse | 262.85 mol |