Learn More
Nickel(II)-Nitrathexahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492967
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1000 g
2.5 kg
5000 g
Nickel(II) nitrate is used as a precursor in the manufacturing of other nickel salts and supported nickel catalysts. It finds use as a catalyst in organic synthesis. Further it is used in electroplating and as a mordent in textile dyeing. It is a precursor for preparing nickel sulfide-reduced graphene oxide (RGO) composite powders with high initial capacities and good cycling performance. It can be employed in the preparation of nickel and nickel oxide nanocrystals impregnated O-MWCNTs (oxygen-functionalized multi-walled carbon nanotubes) with potential applications in semiconductor industries. It finds use in improving cycling stability ad rate capability of Li2MnO3.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Nickel(II)-nitrat wird als Vorstufe bei der Herstellung anderer Nickelsalze und als Träger für Nickelkatalysatoren verwendet. Es findet Verwendung als Katalysator in der organischen Synthese. Desweiteren wird es in der Galvanik und als Beizmittel in der Textilfärbung verwendet. Es ist ein Vorläufer für die Herstellung von Nickelsulfid-reduzierten Graphenoxid-Verbundpulvern (RGO) mit hoher Anfangskapazität und guter Cyclisierungsleistung. Es kann bei der Herstellung von nickel- und nickeloxidnanokristall-imprägnierten O-MWCNTs (sauerstofffunktionalisierte mehrwandige Kohlenstoff-Nanoröhrchen) mit potenziellen Anwendungen in der Halbleiterindustrie eingesetzt werden. Es findet Verwendung in der Verbesserung der Stabilität der Cyclisierung und Wertigkeit von Li2MnO3.
Löslichkeit
Sehr gut in Wasser löslich. Löslich in Ethanol.
Hinweise
Als Oxidationsmittel ist es mit Reduktionsmitteln nicht kompatibel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13478-00-7
Summenformel H12N2NiO12
Molekulargewicht (g/mol) 290.79
MDL-Nummer MFCD00149805
InChI-Schlüssel AOPCKOPZYFFEDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel nitrate hexahydrate, nickel ii nitrate hexahydrate, nickel dinitrate hexahydrate, nickel 2+ dinitrate hexahydrate, unii-xbt61wlt1j, nickelous nitrate hexahydrate, nickel 2+ nitrate, hexahydrate, xbt61wlt1j, nitric acid, nickel 2+ salt, hexahydrate, nickel ii nitrate, hexahydrate 1:2:6
PubChem CID 61630
SMILES O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 137°C
Chemischer Name oder Material Nickel(II) nitrate hexahydrate
Schmelzpunkt 56.7°C
Menge 5000 g
Strukturformel Ni(NO3)2·6H2O
UN-Nummer UN2725
Merck Index 14,6513
Löslichkeitsinformationen Very soluble in water. Soluble in ethanol.
IUPAC-Name Nickel(2+); Dinitrat; Hexahydrat
Formelmasse 290.80 (182.70 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.05
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nickel(II) nitrate hexahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Nickel(II) nitrate hexahydrate