Learn More
Nickel(II)-chlorid, 99.995 %, Thermo Scientific Chemicals
185.93 CHF - 636.17 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7718-54-9
Summenformel Cl2Ni
Molekulargewicht (g/mol) 129.6
MDL-Nummer MFCD00011142
InChI-Schlüssel QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24385
ChEBI CHEBI:34887
IUPAC-Name Dichlornickel
SMILES Cl[Ni]Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10188372
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
378350050
5 g Glasflasche
185.93 CHF
5 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10311863
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific
378350250
25 g Glasflasche
636.17 CHF
25 Gramm
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7718-54-9
129.6
QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L
CHEBI:34887
Cl[Ni]Cl
Cl2Ni
MFCD00011142
24385
Dichlornickel
Spezifikation
Nickel(II) chloride
7718-54-9
Flüssigkeit
Cl2Ni
MFCD00011142
Solubility in water: slightly soluble
Cl[Ni]Cl
129.6
CHEBI:34887
99.99%
1001.0°C
Braun bis gelb
44.6 to 46% (Ni) (Complexometry)
NiCl2
15, 6590
QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L
Dichlornickel
24385
129.6
Spurenmetallbasis
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Giftig bei Verschlucken.
Giftig bei Einatmen.
Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.<
GHS-P-Hinweis
BEI VERSCHLUCKEN:Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
BEI EINATMEN:Bei Atembeschwerden die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 231-743-
Produktidentifikator
  • Nickel(II) chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.