Learn More
Nickel-Gaze, 100 Mesh gewebt, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379608
Click to view available options
Menge:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Form: Drahtgewebe; offene Fläche: 36 %; Öffnungsbreite: 0.006 Zoll
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-02-0
Summenformel Ni
Molekulargewicht (g/mol) 58.69
MDL-Nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI-Schlüssel PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC-Name Nickel
SMILES [Ni]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Silver gray guaze
Dichte 8.908g/cm3 at 20°C
Menge 150 x 150 mm
Netzgröße 100 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Form Gaze