Learn More
Chrom-Nickel für die Zerstäubung, 50.8 mm (2.0 in.) Durchmesser x 3.18 mm (0.125 in.) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15474805
Click to view available options
Menge:
Je 1
Magnetron-Sputter-Quelle
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel Chromium, sputtering target
Namenshinweis 50.8mm (2.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
Menge Je 1
CAS 11106-97-1
Geruch Geruchsneutral
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel CrNi
MDL-Nummer MFCD00673110
Synonym nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
InChI-Schlüssel VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cr].[Ni]
IUPAC-Name Chrom;Nickel
Molekulargewicht (g/mol) 110.69
PubChem CID 11320920
Reinheit (%) 99.95%