missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Draht aus Nickel-Chrom-Aluminium-Kupfer, 0.025 mm (0.001 Zoll) Durchmesser, geglüht (Evanohm™), Thermo Scientific™

89.67 CHF - 364.00 CHF

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Nickel Chromium Aluminum Copper wire
Namenshinweis 0.025mm (0.001 in.) dia., Annealed (Evanohm™)
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Ni:Cr:Al:Cu; 75:20:2.5:2.5 wt%
MDL-Nummer MFCD02684522
Gewicht ≈0.0041g/m
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11345857
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
5 m Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11335857
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
043635.G9
25 m Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung

Beschreibung

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

Spezifikation

Spezifikation

Nickel Chromium Aluminum Copper wire
Ni:Cr:Al:Cu; 75:20:2.5:2.5 wt%
≈0.0041g/m
0.025mm (0.001 in.) dia., Annealed (Evanohm™)
MFCD02684522
Draht
Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

GHS H Statement
H351-H317
Suspected of causing cancer.
May cause an allergic skin reaction.

P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c

H317-H351-H372

missing translation for 'tsca' : Yes

Recommended Storage : Umgebungstemperaturen

Produktidentifikator
  • Nickel Chromium Aluminum Copper wire

Signalwort
  • Achtung

Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Karzinogenität Kategorie 2

Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.

Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications