missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nickel-Aluminium, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Beschreibung
Nickel Aluminum is used as wear resistant coatings. It is also used for the preparation of Raney™ Nickel catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Nickel Aluminum |
Farbe | Schwarz bis grau |
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich | Ni:Al; 50:50 wt% |
UN-Nummer | UN3208 |
Menge | 100 g |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Geruch | Odorless |
Empfindlichkeit | Water reactive |
Form | Pulver |
Sicherheit und Handhabung
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
Produktidentifikator
- Nickel Aluminum
- Gefahr
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Karzinogenität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H372-Schädigt die Organe.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur