Learn More
Cytiva NHS Mag Sepharose™
NHS Mag Sepharose Magnet-Beads für die bequeme Anreicherung ausgewählter Proteine mithilfe von Pull-Down-Verfahren zur Probenvorbereitung
Marke:  Cytiva 28-9513-80
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10636375
  • 148.00 CHF / 4 Stück
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
NHS Mag Sepharose sind magnetische Beads, die für Pulldown-Verfahren entwickelt wurden und eine schnelle Erfassung und Anreicherung ausgewählter Proteine auf der Grundlage von Affinität ermöglichen. Ein Antikörper oder ein anderes Protein mit gewünschter Affinität wird über primäre Amine mittels kovalenter Kupplung an das Medium angebunden, um betreffende Zielproteine aufzunehmen.
  • Sichtbare und dichte Sepharose-basierte magnetische Beads mit N-Hydroxysuccinimid (NHS)-Ligand, erkennen problemlos gebundenes Zielprotein und sammeln es
  • Nicht haftende Beads eliminieren Nachzieheffekte und Aggregatbildung. Kann ohne Reinigungsmittel verwendet werden
  • Einfache Erfassung des Zielproteins in kleinen oder großen Probenvolumina (niedriger Mikroliter- bis hoher Milliliter-Bereich)
  • Optimierte Kapazität für Anreicherung/Pull-Down von Zielproteinen - nur geringe Mengen des gebundenen Fängermoleküls
  • Flexible Protokolle mit Elutionsbedingungen, die für Downstream-Prozesse, wie beispielsweise die Elektrophorese und MS, optimiert sind
Matrix: Paramagnetische, runde, stark quervernetzte Agarose-Partikel
Ligand: N-Hydroxysuccinimid
Ligandendichte: 8-14μmol/ml Gel
Partikelgröße: 37-100 μm
Arbeitstemperatur: Raumtemperatur
Aufbewahrungslösung: 20 %iges 2-Propanol
Lagertemperatur: 4 °C bis 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
NHS Mag Sepharose
8 bis 14 μmol/ml
37 bis 100 μm
4°bis 8 °C
N-Hydroxysuccinimid
8 bis 14 μmol/ml
Paramagnetische sphärische, hochgradig quervernetzte Agarose-Partikel
4 x 500 μl
Für die kovalente Kupplung von Proteinen bzw. Biomolekülen, die eine freie Amin-Gruppe enthalten, wird für verschiedene Pulldown-Experimente für die Biomarkerforschung verwendet
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr||
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/und Werkzeuge verwenden.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P235-Kühl halten.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • UNKNOWN AQUATIC-Enthält 15% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.
  • UNKNOWN ACUTE-100 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.