Learn More
Cytiva NHS Mag Sepharose™
NHS Mag Sepharose Magnet-Beads für die bequeme Anreicherung ausgewählter Proteine mithilfe von Pull-Down-Verfahren zur Probenvorbereitung
Marke:  Cytiva 28-9440-09
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10371315
  • 57.35 CHF / 500 Mikroliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
NHS Mag Sepharose sind magnetische Beads, die für Pulldown-Verfahren entwickelt wurden und eine schnelle Erfassung und Anreicherung ausgewählter Proteine auf der Grundlage von Affinität ermöglichen. Ein Antikörper oder ein anderes Protein mit gewünschter Affinität wird über primäre Amine mittels kovalenter Kupplung an das Medium angebunden, um betreffende Zielproteine aufzunehmen.
  • Sichtbare und dichte Sepharose-basierte magnetische Beads mit N-Hydroxysuccinimid (NHS)-Ligand, erkennen problemlos gebundenes Zielprotein und sammeln es
  • Nicht haftende Beads eliminieren Nachzieheffekte und Aggregatbildung. Kann ohne Reinigungsmittel verwendet werden
  • Einfache Erfassung des Zielproteins in kleinen oder großen Probenvolumina (niedriger Mikroliter- bis hoher Milliliter-Bereich)
  • Optimierte Kapazität für Anreicherung/Pull-Down von Zielproteinen - nur geringe Mengen des gebundenen Fängermoleküls
  • Flexible Protokolle mit Elutionsbedingungen, die für Downstream-Prozesse, wie beispielsweise die Elektrophorese und MS, optimiert sind
Matrix: Paramagnetische, runde, stark quervernetzte Agarose-Partikel
Ligand: N-Hydroxysuccinimid
Ligandendichte: 8-14μmol/ml Gel
Partikelgröße: 37-100 μm
Arbeitstemperatur: Raumtemperatur
Aufbewahrungslösung: 20 %iges 2-Propanol
Lagertemperatur: 4 °C bis 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
NHS Mag Sepharose
8 bis 14 μmol/ml
37 bis 100 μm
4°bis 8 °C
N-Hydroxysuccinimid
8 bis 14 μm/ml Gel
Paramagnetische sphärische, hochgradig quervernetzte Agarose-Partikel
500 μl
Für Pulldown-Verfahren, die eine schnelle Erfassung und Anreicherung ausgewählter Proteine basierend auf Affinität ermöglichen