Learn More
Thermo Scientific™ NHS-Fluorescein (5/6-Carboxyfluorescein-Succinimidyl-Ester), gemischtes Isomer
Aktivierte Derivate von grün fluoreszierendem Fluorescein-Farbstoff zur Markierung von Antikörpern, Proteinen und anderen Molekülen für die Fluoreszenz-Bildgebung (Ex: 494; Em: 518).
Marke:  Thermo Scientific™ 46409
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10280534
  • 992.00 CHF / 1 Gramm
Verfügbar ab: 20-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ FITC- und Fluorescein-Markierungsreagenzien und -Kits sind besonders leistungsstarke Derivate des Fluorescein-Farbstoffs, die zur einfachen und zuverlässigen Markierung von Antikörpern, Proteinen und anderen Molekülen für die Verwendung als Fluoreszenzsonden aktiviert sind.
Fluorescein-Farbstoffe werden bei einer Reihe von Anwendungen eingesetzt, einschließlich Fluoreszenzmikroskopie, Durchflusszytometrie und Immunfluoreszenz-basierte Assays wie Western Blotting und ELISA. FITC und NHS-Fluorescein reagieren auf Gruppen primärer Amine an Proteinen, Peptiden und anderen Biomolekülen, während Fluorescein-5-Maleimid und 5-IAF mit freien Thiolen auf Cysteinreste reagieren. Die meisten aktivierten Fluoresceinderivate sind ein Gemisch aus Isomeren mit reaktiven Gruppen, die sich an den Positionen 5 und 6 des unteren Rings befinden. Die Eigenschaften dieser Isomere sind hinsichtlich der Anregungs- und Emissionsspektren nicht unterscheidbar, und für Proteinanwendungen ist es nicht erforderlich, ein spezifisches Isomer zu isolieren. Das einzelne Isomer wird in hochauflösenden Trennverfahren wie Sequenzierung und Kapillarelektrophorese verwendet.
Leistungsmerkmale:
  • Aminspezifische Markierung: Der NHS-Ester oder das Isothiocyanat markieren Antikörper und andere gereinigte Proteine effizient an primären Aminen (Lysin-Seitenketten) Optimiertes Verfahren: Nach dem Standardprotokoll entstehen Antikörper mit ausgezeichneten Farbstoff:Protein-Verhältnissen für optimale Aktivität und fluoreszierende Fluorophore zum Einmalgebrauch: Die Notwendigkeit winzige Mengen Pulver abzuwiegen entfällt; Kits enthalten Einweg-Fläschchen mit Reagenz Effiziente Reinigung: Kits enthalten Harz zur Aufreinigung und anwenderfreundliche Spin-Säulen zur effizienten Entfernung von nicht umgesetztem Farbstoff und eine hervorragende Proteinrückgewinnung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 g
DMF (Dimethylformamid)
Amin
FITC (Fluorescein)
Pierce™
494
NHS-Fluorescein
Bei -20 °C trocken und vor Feuchtigkeit geschützt lagern.
Aktiv-Ester, Succinimidylester, NHS-Ester
Klassische Farbstoffe
518