Learn More
Neutralisierungslösung
36.65 CHF - 64.30 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Neutralization solution |
---|---|
MDL-Nummer | MFCD00283950 |
Physikalische Form | Flüssig |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15493059
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60275.AK |
250 mL | N/A | ||||||
15403069
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60275.AP |
500 mL |
64.30 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 03-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Neutralization solution | |
MFCD00283950 | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
Gehäuse H315-H319
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
RUO – Nur für Forschungszwecke