Learn More
Neutrales Rot, rein, Indikatorqualität, C.I.50040, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasgefäß
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 290°C |
CAS | 553-24-2 |
Summenformel | C15H17ClN4 |
MDL-Nummer | 12651 |
InChI-Schlüssel | PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CC1=CC2=NC3=C(C=C(C=C3)N(C)C)N=C2C=C1N.Cl |
IUPAC-Name | 8-N,8-N,3-Trimethylphenazin-2,8-Diamin;Hydrochlorid |
Molekulargewicht (g/mol) | 288.779 |
PubChem CID | 11105 |
ChEBI | CHEBI:86370 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Neutral Red