Learn More
Syngene™ Neutralfeld-Platten-Set zur Verwendung mit G:BOX-Systemen
GREENER_CHOICE
Syngene™ Neutralfeld-Screen-Set zur Verwendung mit G:BOX-Systemen mit blauem und mattiertem Bildschirm.
Marke:  Syngene™ GX-NFS
Artikelnummer. 12814038
  • 33.19 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Korrigiert ungleichmäßige Beleuchtung, indem ein Referenzbild mit neutralem Bereich bei derselben Intensität wie das Experiment aufgenommen wird
  • Zur Verwendung mit Epi-UV-Beleuchtungen und Transilluminatoren
Spezifikation
Spezifikation
G:BOX-Systeme
1 blaue Platte und 1 mattierte Platte
335 x 330 x 15 mm