Learn More
Gibco™ Neurobasal™-A Medium, minus Phenolrot
Neurobasal™-A Medium, minus Phenolrot
Marke: Gibco™ 12349015
136.00 CHF gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.58000kg
Beschreibung
Neurobasal™-A Medium ohne Phenolrot ist ein Basalmedium, das bei Verwendung mit GIBCO™ B-27™ Supplement die speziellen Anforderungen postnataler und adulter neuronaler Gehirnzellen erfüllt, enthält jedoch kein Phenolrot. Neurobasal™-A Medium kann zum Züchten neuronaler Zellen aus Hippocampus, Cortex und anderen Bereichen des Gehirns verwendet werden. Neurobasal™-A Medium ermöglicht die lang- und kurzfristige Erhaltung homogener Populationen neuronaler Zellen ohne erforderliche Astrozyten-Nährschicht.Verwenden Sie Neurobasal™-A Medium ohne Phenolrot für Anwendungen, bei denen Phenolrot Ihre Ergebnisse beeinträchtigt.
Fügen Sie Ihre eigenen Zusätze hinzu
In allen Neurobasal™ Medien sind weder L-Glutamin-, L-Glutaminsäure noch Asparaginsäure enthalten. Neurobasal™ Medien müssen mit 0,5 mM L-Glutamin oder GlutaMAX™-I Supplement und entweder einem serumfreien Ergänzungsstoff (z. B. B-27™ Supplement oder N-2 Supplement) oder mit Serum ergänzt werden. Für das erste Ausplattieren sollten 25 μM Glutaminsäure hinzugefügt werden.
Qualitätskontrolltests
Alle Neurobasal™ Medien werden auf pH-Wert, Osmolalität, Endotoxin und Kontamination durch Bakterien und Pilze getestet.
Wir bieten auch Neurobasal™-A Medium mit Phenolrot an.
Neurobasal™-A Medium ist für postnatale und adulte Gehirnneuronen optimiert. Für die Kultivierung pränataler und embryonaler Neuronen bieten wir Neurobasal™ Medium an.
Sehen Sie sich die gesamte Neurobasal™ Produktlinie an.
Weitere Informationen zu Produkten für die neuronale Zellkultur von Invitrogen finden Sie unter www.invitrogen.com/neuralculture.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.
Spezifikation
Gekühlt (2 bis 8 °C) und lichtgeschützt lagern. | |
serumfrei | |
Flüssig | |
Kein Phenolrot | |
Endotoxin, Leistung, Sterilität, Osmolalität, pH |
Nervenzellen | |
Neuronale Zellkultur | |
Neurobasal Medium | |
Umgebungstemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.