Learn More
Emma Safety Footwear Nestor XD Sicherheitsschuhe
Das geölte Nubukleder ist weich und dennoch wasserabweisend wie das Federkleid einer Ente. Der ideale Schuh für den Innen- und Außenbereich, perfekt für Baustellenbegehungen.
Marke: Emma Safety Footwear MM76356639
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- Öl-Nubuk-Konstruktion
- GripForce™ Easy-Twist
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver für trockenere, frischere Füße
- Sanitized
Spezifikation
Nestor XD | |
Geöltes Nubuk | |
39 |