Learn More
Nepsilon-Trifluoroacetyl-L-Lysin 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Nepsilon-Trifluoroacetyl-L-lysine |
Schmelzpunkt | ∽253°C (decomposition) |
IUPAC-Name | (2S)-2-amino-6-[(2,2,2-trifluoracetyl)amino]hexansäure |
Formelmasse | 242.2 |
Reinheit (%) | 97% |
Menge | 5 g |
Optische Drehung | +19° (c=1 in 1M HCl) |