Learn More
Fisherbrand™ Neopren-Schlauch
Für den Einsatz in Stromlinien für Flüssigkeiten und Gase in verschiedenen Anwendungsbereichen.
Brand: Fisherbrand™ FB50773
Description
- Beständig gegen Hitze, Ozon, Petroleumöle und Kohlenwasserstofflösungsmittel
- Temperaturbereich: -30 °C bis 100 °C
Specifications
3 x 4,5 mm | |
Neopren | |
10 m |