Learn More
Fisherbrand™ Neopren-Schlauch
Für den Einsatz in Stromlinien für Flüssigkeiten und Gase in verschiedenen Anwendungsbereichen.
Marke:  Fisherbrand™ FB50803
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11835502
  • 41.00 CHF / 10 Meter
Verfügbar ab: 20-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Beständig gegen Hitze, Ozon, Petroleumöle und Kohlenwasserstofflösungsmittel
  • Temperaturbereich: -30 °C bis 100 °C
Spezifikation
Spezifikation
3 x 9 mm
Neopren
10 m