Learn More
Labconco™ Neoprenhandschuhe für Handschuhboxen
Beschreibung
- Neoprenhandschuhe
- Einteilig, nahtlos, 0,015 Gauge
- Mit O-Ringen
- Für Labconco Protector™ Handschuhboxen, Precise™ Handschuhboxen und XPert™ Wägeboxen.
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Schwarz |
Material | Neopren |
Gepudert | Puderfrei |
Größe | 8,5 |
Sterilität | Unsteril |
Verpackungsart | 1 Paar |