Learn More
Euro Protection™ Chemikalienbeständige Neoprenhandschuhe
Click to view available options
Größe:
2X-Large, 11
Medium, 8
S, 7
S9, Groß, 9
X-Large, 10
Description
- Schwarz
- Baumwollbeflockt
- Griffprofil
Specifications
Specifications
Farbe | Schwarz |
Oberflächenbehandlung außen | Griffprofil |
Material | Polychloropren, Naturkautschuk |
Produkttyp | Neoprenhandschuhe |
Größe | S, 7 |
Dicke (metrisch) | 0,7 mm |
Auskleidung | Baumwollbeflockt |
Menge | 10Pack. |
Länge (metrisch) | 310 mm |