Learn More
SHOWA™ Neoprene-Coated Heat Resistant Gloves - 14 in.
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
Beschreibung
- Hitzebeständige Handschuhe für Temperaturen bis 260 °C (500 °F)
- Oberflächenbeschichtung aus texturiertem Neopren verbessert das Tastempfinden
- Undurchlässige Handschuhe schützen die Hände in feuchten oder fettigen Umgebungen
- Einfaches An- und Ausziehen in Notfällen
- Maschinenwaschbar
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | 21 CFR 170-199 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420: 2003 + A1 2009 |
Bauweise | Cut-and-Sew-Aufbau |
Coating Material | Neopren |
Farbe | Schwarz |
Oberflächenbehandlung außen | Vollständig texturiert |
Größe | S |
Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 500 °F |
Temperature (Metric) Max | 260 °C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fahrzeugwartung, Bäckereien, Gießen, Engineering, Mechanik und Metallbearbeitung |