Learn More
Neohesperidindihydrochalkonhydrat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15465219
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Künstlicher Süßstoff aus Zitrusfrüchten
Neohesperidin dihydrochalcone hydrate, is a flavonoid sweetening agent with potent antioxidant activity. It is antioxidant agent. artificial sweetener.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Neohesperidin-Dihydrochalkon-Hydrat, ist ein flavonoides Süßungsmittel mit potenter antioxidativer Aktivität. Ist Antioxidansmittel. Künstlicher Süßstoff.
Löslichkeit
Löslich in Wasser bis 100 mM (bei Erhitzen).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur -20 °C. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20702-77-6
Summenformel C28H36O15
Molekulargewicht (g/mol) 612.58
MDL-Nummer MFCD00017711
InChI-Schlüssel ITVGXXMINPYUHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym neohesperidin dihydrochalcone, nhdc, neohesperidin dc, neohesperidin dhc, unii-3x476d83qv, ccris 4848, neosperidin dihydrochalcone, neohesperidine dihydrochalcone, 1-4-2-o-6-deoxy-alpha-l-mannopyranosyl-beta-d-glucopyranosyl oxy-2,6-dihydroxyphenyl-3-3-hydroxy-4-methoxyphenyl propan-1-one, 1-4-2-o-6-deoxy-alpha-l-mannopyranosyl-beta-d-glucopyranosyl oxy-2,6-dihydroxyphenyl-3-3-hydroxy-4-methoxyphenyl
PubChem CID 30231
ChEBI CHEBI:83535
IUPAC-Name 1-[4-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4,5-Dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-2,6-dihydroxyphenyl]-3-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)propan-1-on
SMILES COC1=C(O)C=C(CCC(=O)C2=C(O)C=C(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3OC3OC(C)C(O)C(O)C3O)C=C2O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Neohesperidin dihydrochalcone hydrate
Farbe Gelb
Menge 25 g
Merck Index 14,6452
Löslichkeitsinformationen Soluble in water to 100 mM (with heating).
Formelmasse 612.58 (Anhydrous)
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Kristallpulver