Learn More
Neodym-Stab, 12.7 mm (0.5 Zoll) Durchmesser, 99.5 % (Metallbasis ohne Ta), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393828
Click to view available options
Menge:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Unter Argonatmosphäre verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-00-8
Summenformel Nd
Molekulargewicht (g/mol) 144.24
MDL-Nummer MFCD00011130
InChI-Schlüssel QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym neodimio, neodyme, neodym, trihydride, ingot reo, neodymium, ion nd5+, atom, ingot, iii, foil, 3n
PubChem CID 23934
ChEBI CHEBI:33372
IUPAC-Name Neodym
SMILES [Nd]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Neodymium rod
Namenshinweis 12.7mm (0.5 in.) dia.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis, ohne Ta)
Menge 25 mm
Reinheit (%) 99.5%
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Mylar, unter Argon
Gewicht ≈0.89g/mm
Form Stange, gegossen, Durchmesser ca.