Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher PolyKlar
Neodisher PolyKlar – Spülmittel flüssig. Ohne Tenside. Neutralisiert alkalische Rückstände während der automatisierten Wiederaufarbeitung. Zum Spülen von Tierkäfigen.
Marke:  Dr.Weigert™ 401930
Artikelnummer. 10788985
  • 178.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Klarspülmittel ohne Tensid
  • neodisher PolyKlar wird in speziell entwickelten Waschmaschinen für Tierkäfige und Zubehör verwendet
  • Dosierung zwischen 0,5 und 2 ml/l
  • Saure Formulierung
  • Ausgezeichnete Materialverträglichkeit, z. B. Polysulfone, Polycarbonate, Polyphenylsulfone und Polyetherimide
  • Neutralisiert alkalische Rückstände
Spezifikation
Spezifikation
Neodisher Polyklar
3,6 bis 3,2
Polycarboxylate, Chloromethylisothiazolinone, Methylisothiazolinone
1,0 g/cm3 (20 °C)
Gefiltert
Flüssig
Unsteril
0,5 bis 2 ml/l
310 x 230 x 180 mm
10 l
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • neodisher PolyKlar
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: disodium metasilicate pentahydrate, sodium carbonate, troclosene sodium