Learn More
Thermo Scientific™ Neisseria-Selektivagar
Isolieren und kultivieren Sie pathogene Neisseria-Spezien mit einer speziellen Formulierung, einschließlich einer Pepton-Mischung aus fleischlichem und pflanzlichem Enzymverdau, Stärke und Phosphatpuffern.
Marke: Thermo Scientific™ PO5004A
22.92 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Isolieren und kultivieren Sie pathogene Neisseria-Arten mit dem Thermo Scientific™ Neisseria Selektivagar, einem Medium, das speziell mit einer Peptonmischung zur enzymatischen Verdauung von Fleisch und Pflanzen formuliert wurde und zum Nachweis von Stärke dient, um sicherzustellen, dass die von Neisseria erzeugten toxischen Metaboliten absorbiert werden. Der Nährboden enthält Phosphatpuffer, um pH-Wert-Änderungen infolge von Aminbildungen zu verhindern, da dies das Überleben der Organismen beeinträchtigen würde.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Produkten vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Gemäß CEN ISO/TS 11133-2 getestet. Die Formulierung dieses Mediums entspricht ISO 4833. | |
6°bis 12 °C | |
90mm-Einzelplatte | |
Agar | |
Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig |
Signalbraun, lichtundurchlässig | |
Neisseria-Selektivagar | |
Deutschland | |
17 g ± 5 % | |
10/Pckg. |