Learn More
Novus Biologicals™ Negative Control oligodeoxynucleotide Mouse
Marke:  Novus Biologicals™ NBP2-31133
Artikelnummer. 18168363
  • 279.00 CHF / 0.10 Milligramm
Verfügbar ab: 06-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
0.1 mg
Negative control oligo for mouse TLR9 ligand
Negative Control Oligodeoxynucleotide