Learn More
VACUUBRAND™ O-Ringe aus NBR
3.10 CHF - 5.10 CHF
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10224332
|
VACUUBRAND™
23120794 |
71 x 2,5mm |
3.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11949781
|
VACUUBRAND™
20638139 |
114 x 2mm |
5.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
O-Ring | |
NBR | |
Gehäuse 1Pack |