Learn More
Saint Gobain Life Sciences GSR Semivakuumschläuche aus Naturkautschuk
Verwenden Sie diese Schläuche für eine Vielzahl von industriellen, bautechnischen und chemischen Anwendungen. Saint Gobain Performance Plastics™ GSR-Schläuche aus Naturkautschuk für Halbvakuum bieten eine ideale Kombination aus chemischer Beständigkeit und Nutzungsdauer mit Pumpen.
Marke: Saint Gobain Life Sciences 710072
48.87 CHF gültig bis 2025-01-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21645" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sehr gute Elastizität und Flexibilität
- Gute Abriebfestigkeit
- Erfüllt die FDA-Kriterien
Spezifikation
FDA-konform, Lebensmittel-WCR | |
Naturkautschuk | |
25 m | |
Für die meisten industrielle Anwendungen | |
Rot | |
70 °C |
5 mm | |
10 mm | |
2.5 mm | |
-40 °C | |
Flexibel |