Learn More
Saint Gobain Life Sciences GSR Semivakuumschläuche aus Naturkautschuk
Verwenden Sie diese Schläuche für eine Vielzahl von industriellen, bautechnischen und chemischen Anwendungen. Saint Gobain Performance Plastics™ GSR-Schläuche aus Naturkautschuk für Halbvakuum bieten eine ideale Kombination aus chemischer Beständigkeit und Nutzungsdauer mit Pumpen.
Marke:  Saint Gobain Life Sciences 710100
88.02 CHF gültig bis 2025-01-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21645" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11744016
Menge Preis
1 207.00 CHF / 25 Meter
6 178.89 CHF / 25 Meter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
  • Sehr gute Elastizität und Flexibilität
  • Gute Abriebfestigkeit
  • Erfüllt die FDA-Kriterien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
FDA-konform, Lebensmittel-WCR
Naturkautschuk
25 m
Für die meisten industrielle Anwendungen
Rot
70 °C
7 mm
15 mm
4 mm
-40 °C
Flexibel