Learn More
Deutsch Neumann™ Ballon aus Naturkautschuk
Zur Regelung der Luft-/Gaszufuhr oder zum Auslass von Gas in Messgeräten. Der Deutsch Neumann™ Gummiballon mit Schlauchanschluss ist aus Naturlatex gefertigt.
Marke:  Deutsch Neumann™ 4500002
Artikelnummer. 10418301
  • 84.50 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für Drehadapter
  • Geeignet für das Mischen oder Sammeln und die Kurzzeitaufbewahrung von Gasen
Spezifikation
Spezifikation
Naturkautschuk
Ballon
Für Rotationsverdampfer