Learn More
Thermo Scientific™ National Kits mit nicht zusammengesetzten Certified™ Fläschchen
Thermo Scientific™ National Kits mit unmontierten zertifizierten Fläschchen geben Ihnen die zusätzliche Sicherheit, dass die Fläschchen nach strengen Normen gefertigt wurden.
38.30 CHF - 150.92 CHF
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Verschlussmaterial | Verschlusstyp | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Verschlussmaterial | Verschlusstyp | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11921543
|
Thermo Scientific™
CERT4000-71LV |
350 μl | Bonded PTFE, Silicone | Screw Cap | Clear | N/A | |||
11981503
|
Thermo Scientific™
CERT4000-80 |
2 mL | PTFE, Rubber | Screw Cap | Clear | N/A | |||
11981543
|
Thermo Scientific™
CERT400092W |
2 mL | PTFE, Silicone | Screw Cap | Clear | N/A | |||
11951553
|
Thermo Scientific™
CERT4015-86 |
4 ml | PTFE, Silikon-Verbund | Schraubgewinde | Bernsteinfarbig | N/A | |||
11961553
|
Thermo Scientific™
CERT4015-87 |
4 ml | PTFE/Silikon-Verbund, geschlitzt | Schraubgewinde | Bernsteinfarbig | N/A | |||
10514315
|
Thermo Scientific™
CERT4015-99 |
1 ml | Polyethylen | SepCap | Bernsteinfarben | N/A | |||
Beschreibung
Thermo Scientific™ National Kits mit unmontierten zertifizierten Fläschchen geben Ihnen die zusätzliche Sicherheit, dass die Fläschchen nach strengen Normen gefertigt wurden.
- Charge komplett für HPLC- und GC-Analyse getestet
- Konformitätszertifikat in jeder Packung
- Verbund-Verschlusskappen verhindern ein Durchdringen der Septen
- Klarglas Typ 1, 33 Expansionsborosilikatglas oder Braunglas Typ 2, 51 Expansionsborosilikatglas
- Mit oder ohne ID-Patch erhältlich
- Feste Mikroröhrchen oder Einsätze für Probenmessung mit begrenzten Mengen