Learn More
Thermo Scientific™ National Kits mit nicht zusammengesetzten Certified™ Fläschchen
Thermo Scientific™ National Kits mit unmontierten zertifizierten Fläschchen geben Ihnen die zusätzliche Sicherheit, dass die Fläschchen nach strengen Normen gefertigt wurden.
Marke: Thermo Scientific™ CERT400092W
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Thermo Scientific™ National Kits mit unmontierten zertifizierten Fläschchen geben Ihnen die zusätzliche Sicherheit, dass die Fläschchen nach strengen Normen gefertigt wurden.
- Charge komplett für HPLC- und GC-Analyse getestet
- Konformitätszertifikat in jeder Packung
- Verbund-Verschlusskappen verhindern ein Durchdringen der Septen
- Klarglas Typ 1, 33 Expansionsborosilikatglas oder Braunglas Typ 2, 51 Expansionsborosilikatglas
- Mit oder ohne ID-Patch erhältlich
- Feste Mikroröhrchen oder Einsätze für Probenmessung mit begrenzten Mengen
Spezifikation
Certified Target DP 2mL Clear I-D Vial, 9mm Screw Thread | |
PTFE, Silicone | |
PTFE/Silikon | |
Screw Cap | |
Yes |
Clear | |
2 mL | |
PTFE, Silicone | |
9-425 |