Learn More
Thermo Scientific™ National Kits mit nicht zusammengesetzten Certified™ Fläschchen
Thermo Scientific™ National Kits mit unmontierten zertifizierten Fläschchen geben Ihnen die zusätzliche Sicherheit, dass die Fläschchen nach strengen Normen gefertigt wurden.
Marke: Thermo Scientific™ CERT4015-87
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Thermo Scientific™ National Kits mit unmontierten zertifizierten Fläschchen geben Ihnen die zusätzliche Sicherheit, dass die Fläschchen nach strengen Normen gefertigt wurden.
- Charge komplett für HPLC- und GC-Analyse getestet
- Konformitätszertifikat in jeder Packung
- Verbund-Verschlusskappen verhindern ein Durchdringen der Septen
- Klarglas Typ 1, 33 Expansionsborosilikatglas oder Braunglas Typ 2, 51 Expansionsborosilikatglas
- Mit oder ohne ID-Patch erhältlich
- Feste Mikroröhrchen oder Einsätze für Probenmessung mit begrenzten Mengen
Spezifikation
Kit aus zertifizierten 4 ml-Braunglasfläschchen mit Schraubverschluss, Schraubgewinde 13-425, PTFE/Silikon-Verbund, vorgeschlitzter Verschluss | |
PTFE, Quarzglas | |
4 ml | |
PTFE/Silikon-Verbund, geschlitzt | |
13 bis 425 mm |
Bernsteinfarbig | |
Ja | |
PTFE/Silika | |
Schraubgewinde |