Learn More
Thermo Scientific™ National Kits mit nicht zusammengesetzten Certified™ Fläschchen
Thermo Scientific™ National Kits mit unmontierten zertifizierten Fläschchen geben Ihnen die zusätzliche Sicherheit, dass die Fläschchen nach strengen Normen gefertigt wurden.
Marke: Thermo Scientific™ CERT4000-71LV
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Thermo Scientific™ National Kits mit unmontierten zertifizierten Fläschchen geben Ihnen die zusätzliche Sicherheit, dass die Fläschchen nach strengen Normen gefertigt wurden.
- Charge komplett für HPLC- und GC-Analyse getestet
- Konformitätszertifikat in jeder Packung
- Verbund-Verschlusskappen verhindern ein Durchdringen der Septen
- Klarglas Typ 1, 33 Expansionsborosilikatglas oder Braunglas Typ 2, 51 Expansionsborosilikatglas
- Mit oder ohne ID-Patch erhältlich
- Feste Mikroröhrchen oder Einsätze für Probenmessung mit begrenzten Mengen
Spezifikation
Certified Target DP 350µL Clear Glass I-D Fused Insert Vial, 9mm Screw Thread | |
PTFE, Silica Glass | |
350 μl | |
Bonded PTFE, Silicone | |
9-425 |
Clear | |
Yes | |
PTFE/Silika | |
Screw Cap | |
Yes |