Learn More
Thermo Scientific™ National 15 x 45 mm-Schraubgewindefläschchen, silanisiert
Thermo Scientific™ National 15 x 45 mm-Schraubgewindefläschchen gewährleisten dank ihres gleichmäßig flachen Bodens die Sicherheit der Einsätze.
53.30 CHF - 59.50 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 15 mm |
---|---|
Material | Glas |
Volumen (metrisch) | 4 ml |
Arbeitsvolumen (metrisch) | 4 ml |
Höhe (metrisch) | 45 mm |
Produktcode | Marke | Farbe | Volumen (metrisch) | Flaschenhalstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Volumen (metrisch) | Flaschenhalstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12410258
|
Thermo Scientific™
C4015-S11W |
Durchsichtig | 4 ml | Weit | N/A | ||||
12440258
|
Thermo Scientific™
C4015-S2 |
Bernsteinfarben | 4 ml | Standard |
57.43 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12450258
|
Thermo Scientific™
C4015-S2W |
Bernsteinfarben | 4 ml | Weit |
59.50 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 21-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Thermo Scientific™ National Fläschchen mit 15 x 45 mm-Schraubgewinde haben einen gleichmäßig flachen Boden für sicheren Stand in Einsätzen.
- Original 4 ml Waters WISP™ Autosamplerfläschchen
- Durchsichtiges Borosilikatglas Typ 1, Klasse A oder 51A-Braunglas mit überlegener Qualität
- I-D™ Fläschchen mit Beschriftungsaufkleber
- AP2000™ Fläschchen für eine hohe Rückgewinnung mit einem kegelförmigen Boden für eine maximale Probenextraktion
- Glastic™ Fläschchen besitzen eine in einem Kunststofffläschchen fixierte Glaseinlage
- Deaktivierte Fläschchen sind mit entweder einer NSC-Silanisierung oder Kimshield™ Vorbehandlung lieferbar
Spezifikation
15 mm | |
4 ml | |
45 mm |
Glas | |
4 ml |