Learn More
Nano-Secondary™ Alpaca, anti-Human, CoraLite Plus 647, Chromotek
Alpaca Recombinant Monoclonal Antibody
Marke:  Chromotek shuGCL647-2-100
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18058695
  • 371.71 CHF / 100 Mikroliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Nano-Secondary™ alpaca anti-human IgG, recombinant VHH, is a human IgG-specific (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) antibody. This secondary antibody product consists of a Nanobody that binds to the Fc-domain of human IgG with high affinity and specificity.
Spezifikation
Spezifikation
Nano-Secondary™
Alpaca
Secondary
Liquid
CoraLite Plus 647