Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-α-4-tosyl-L-Arginin-Methyl-Ester-Hydrochlorid, 99 %
Artikelnummer. 10628454
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1784-03-8
Summenformel C14H22N4O4S·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 378.88
MDL-Nummer MFCD00012578
InChI-Schlüssel JIQFFACVQXXHMY-YDALLXLXSA-N
Synonym tos-arg-ome.hcl, tame hydrochloride, tos-arg-ome hcl, nalpha-tosyl-l-arginine methyl ester hydrochloride, nalpha-p-tosyl-l-arginine methyl ester hydrochloride, nalpha-p-toluenesulfonyl-l-arginine methyl ester hydrochloride, tos-arg-omehcl, s-methyl 5-guanidino-2-4-methylphenylsulfonamido pentanoate hydrochloride, tosyl-l-arginine methyl ester hydrochloride, n-4-tosyl-l-arginine methyl ester hydrochloride
PubChem CID 2723792
IUPAC-Name Methyl-(2S)-5-(diaminomethylidenamino)-2-[(4-methylphenyl)sulfonylamino]pentanoat;hydrochlorid
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC(CCCN=C(N)N)C(=O)OC.Cl
Spécification
Chemischer Name oder Material Nα-4-Tosyl-L-arginine methyl ester hydrochloride
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 146°C to 149°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NHSO2C6H4CH3)CO2CH3
Menge 5 g
Spezifische Drehung -14
Formelmasse 378.88
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Afficher plus Afficher moins