Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Weithalsflaschen (PMP)
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene durchsichtige Polymethylpenten-Weithalsflaschen können im Temperaturbereich von +20° bis +175°C verwendet werden.
Diese durchsichtigen Flaschen besitzen eine höhere chemische Beständigkeit als durchsichtige Flaschen aus Polycarbonat.
- Für einen breiten Temperaturbereich geeignet
- Beständig gegen Säuren und Basen
- Transparenter als andere Flaschen mit ähnlicher chemischer Beständigkeit
- Verschlusskappen ohne Einlagen für auslaufsichere† Leistung
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Fassungsvermögen | 16 oz., 500 ml |
Kapazität (metrisch) | 500mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 16 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Beschreibung | Weithalsflasche |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 38mm |
Material | Polypropylen |
Anzahl pro Karton | 16 |
Anzahl pro Packung | 4 |
Sterilität | Unsteril |
Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.