Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Weithalsflaschen (PMP)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10279931
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250mL
500mL
1000mL
Verschlussgröße:
43 mm
48 mm
53 mm
Thermo Scientific Nalgene durchsichtige Polymethylpenten-Weithalsflaschen können im Temperaturbereich von +20° bis +175°C verwendet werden.
Thermo Scientific Nalgene durchsichtige Polymethylpenten-Weithalsflaschen können im Temperaturbereich von +20° bis +175°C verwendet werden.
Diese durchsichtigen Flaschen besitzen eine höhere chemische Beständigkeit als durchsichtige Flaschen aus Polycarbonat.
  • Für einen breiten Temperaturbereich geeignet
  • Beständig gegen Säuren und Basen
  • Transparenter als andere Flaschen mit ähnlicher chemischer Beständigkeit
  • Verschlusskappen ohne Einlagen für auslaufsichere† Leistung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 32 oz., 1000 ml
Kapazität (metrisch) 1000mL
Kapazität (angloamerikanisch) 32 oz.
Farbe Durchsichtig
Beschreibung Weithalsflasche
Innendurchmesser (metrisch) Hals 43mm
Material Polypropylen
Anzahl pro Karton 16
Anzahl pro Packung 4
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Naturfarben
Halsausführung 53 mm
Closure Included Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Nein
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 203mm
Produkttyp Weithalsflasche
Breite (angloamerikanisch) 3,56 in.
Höhe (angloamerikanisch) 8,2 in.
Verschlussauskleidung Ohne Einlage
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 53 mm
Durchmesser (metrisch) 89mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.