Learn More
Thermo Scientific™ Braune Nalgene™ HDPE-Weithalsflaschen in Laborqualität
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10064810
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Verschlussgröße:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Lagern, transportieren und verpacken Sie lichtempfindliche Inhalte mit diesen braunen Weithalsflaschen, die hervorragende chemische Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole bieten.
Mit braunen Scientific™ Nalgene™ HDPE-Weithalsflaschen in Laborqualität reduzieren Sie die Durchlässigkeit von UV-Licht zum Schutz lichtempfindlichen Inhalts. Eignen sich besonders für Lagerung, Versand und Verpackung und bieten hervorragende chemische Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole. Die Flaschen aus Polyethylen hoher Dichte zeichnen sich durch einen weiten Hals zur einfachen Befüllung aus. Garantiert auslaufsicher.†
  • Braune Flasche verringert die Durchlässigkeit gegenüber UV-Licht, um lichtempfindlichen Inhalt zu schützen
  • Vielseitige Flasche mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole für Anwendungen, bei denen die Lichtbelastung verringert werden muss
  • Geeignet zur Langzeitlagerung im Tiefkühlgerät bis -100° C (-148° F)
  • Die einlagenfreien Verschlüsse sorgen für Auslaufsicherheit† ohne das Risiko von Faltenbildung der Einlagen, die zu Undichtigkeiten führen und Lösungen kontaminieren können
  • Die Flaschen erfüllen die Vorgaben der US-Pharmakopöe 23 in Bezug auf Lichtdurchlässigkeit
  • Erfüllen die Vorschriften der US-Pharmakopöe USP XXIII in Bezug auf Lichtdurchlässigkeit.
  • Auslaufsicher†
Inhalt:
Schraubverschlüsse aus bernsteinfarbenem Polypropylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 1000 ml, 32 oz.
Kapazität (metrisch) 1 l
Kapazität (angloamerikanisch) 32 oz.
Farbe Bernsteinfarben
Beschreibung Braune Weithalsflasche in Laborqualität
Innendurchmesser (metrisch) Hals 53 mm
Material HDPE
Anzahl pro Karton 24
Anzahl pro Packung 6
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Bernsteinfarben
Halsausführung 63 mm
Zertifizierung/Konformität Erfüllt die Vorgaben der US-Pharmakopöe 23 in Bezug auf maximale Lichtdurchlässigkeit. Erfüllt die Vorschriften der US-Pharmakopöe XXIII für maximale Lichtdurchlässigkeit.
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 199 mm
Produkttyp Weithalsflasche in Laborqualität
Höhe (angloamerikanisch) 7,83 in.
Verschlussauskleidung Ohne Einlage
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 63 mm
Durchmesser (metrisch) 91 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'type03FormHeader'
missing translation for 'productTitle'
missing translation for 'thankYou' missing translation for 'feedbackSubmitted'