Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Vakuumkammer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Vakuumkammern verhindern Implosions- oder Splittergefahr bei Vollvakuum.
Marke: Thermo Scientific™ 5305-1212
Benachrichtigungen:
Das Gefäß darf keinen teilhalogenierten Kohlenwasserstoffen oder deren Dämpfen ausgesetzt werden. Direkten Kontakt der Polycarbonat-Bodenplatte mit Chemikalien vermeiden. Bei Verwendung für Vakuumanwendungen dürfen die Kammern nicht autoklaviert werden. Verwenden Sie den Polycarbonatbehälter (5305-0609) nicht mit organischen Lösungsmitteln, Säuren oder Basen.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene™ Vakuumkammern verhindern Implosions- oder Splittergefahr bei Vollvakuum.
Eigenschaften:- Einsetzbar als Unterdruckkammer mit definierten Umgebungsbedingungen für Entgasungs- und Gefriertrocknungsverfahren
- Glocke aus Polycarbonat oder Polyetherimid, Platte aus weißem Polypropylen oder Polycarbonat
- Durchsichtig
Im Lieferumfang enthalten:
- Transparente PC- oder braune PEI-Glocke
- Abgedichtete weiße Polycarbonat-Bodenplatte
Spezifikation
Nalgene™ Unterdruckkammer | |
Polycarbonat | |
1 | |
330 mm | |
18.9 l | |
12 in. | |
12 in. | |
Polyetherimid |
Braune Glocke aus PEI, abgedichtet durch eine Vakuumplatte aus weißem Polycarbonat | |
1 | |
321 mm | |
5 gal. | |
Durchsichtig/braun | |
305 mm | |
304 mm | |
Vakuumkammer |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.