Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Gestelle in halber Größe: Resmer™ Fertigungstechnologie
Organisieren und lagern Sie Proben mit den Platz sparenden Gestellen in halber Größe, ideal für den Einsatz in Inkubatoren, Kühlgeräten, Gefriergeräten, in Laborabzügen und auf Arbeitsflächen.
Marke: Thermo Scientific™ 5972-0320
15.30 CHF gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.09000kg
Beschreibung
Organisieren und lagern Sie Proben mit diesen Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Gestellen in halber Größe, die alle Merkmale der Unwire Gestelle in voller Größe mit sich bringen, aber nur halb so viel Platz benötigen. Diese Gestelle passen problemlos in Eis- oder Wasserbäder, schwimmen nicht und sind ideal für den Einsatz in Inkubatoren, Kühlschränken, Gefriergeräten, in Laborabzügen und auf Arbeitsflächen. In vier leuchtenden Farben hergestellt, erleichtern die Organisation Ihrer Proben.
- Hergestellt mit der Thermo Scientific™ Resmer™ Fertigungstechnik.
- Die Gestelle sind mehrmals autoklavierbar.
- Auf der glatten Oberfläche können sich Verunreinigungen schwerer festsetzen; keine bruchanfälligen Schweißstellen, keine scharfen Kanten.
- Seiten mit Bereich für Beschriftungen.
- Halten den meisten Laborchemikalien und Temperaturen bis 121 °C stand und eignen sich somit für verschiedenste Verfahren im Labor.
- Konische 15 ml-Röhrchen passen in 20 mm-Gestelle; konische 50 ml-Röhrchen passen in 30 mm-Gestelle.
- Bereits zusammengesetzt.
Spezifikation
Reagenzglas-Halbgestell | |
4 x 5 | |
Blau | |
Acetal-Kunststoff | |
Rechteck | |
20 mm-Röhrchen | |
12.7 cm | |
10.5 cm | |
8.4 cm | |
20 mm |
Unwire Reagenzglas-Gestell halbe Größe | |
Autoklavierbar | |
Röhrchen (20 mm) | |
20 | |
3 Tiers | |
12.7 x 10.5 x 8.4 cm | |
5 in. | |
4,1 in. | |
3,3 in. | |
20 mm |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkt/e auf Webseiten mit dieser Erklärung.