Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary™ rote LDPE-Sicherheitsspritzflaschen
Die Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary™ rote LDPE-Sicherheitsspritzflaschen sind leicht zu identifizieren und verfügen über einen breiten Mund für eine schnellere und sichere Befüllung.
44.30 CHF - 77.95 CHF
Spezifikation
Farbe | Rot |
---|---|
Beschreibung | LDPE-Flasche/Schlauchansatz |
Material | LDPE |
Anzahl pro Karton | 4 |
Anzahl pro Packung | 4 |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10691712
|
Thermo Scientific™
DS2408-0250 |
250 ml | 38 mm |
44.30 CHF
4 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10529471
|
Thermo Scientific™
DS2408-0500 |
500 ml | 38 mm |
77.95 CHF
4 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Die roten Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary™ LDPE-Sicherheitsspritzflaschen sind einfach zu unterscheiden und verfügen über eine breite Öffnung zum schnelleren und sicheren Befüllen.
- Die Flaschen sind zur einfachen Unterscheidung und sofortigen Erkennung rot gefärbt. Sie sind zur Verwendung mit Säuren, Basen und Alkoholen bestimmt und werden mit roten Polypropylen-Schraubverschlüssen geliefert.
- Die Flaschen und Auslassspitzen sind für eine gleichmäßige und auslaufsichere† Funktionsweise aus einem Stück gefertigt.
- Die Spitze ermöglicht einen gleichmäßigen, geraden und ultrafeinen Strahl ohne Verspritzen. Sie kann aber zur Durchflusserhöhung auch abgeschnitten werden.
- Der Inhalt kann ohne Kippen oder Schütteln ausgegeben werden.
Spezifikation
Rot | |
LDPE | |
4 | |
Ja | |
Weit | |
Sicherheitsspülflasche | |
38 mm | |
Nein |
LDPE-Flasche/Schlauchansatz | |
4 | |
Rot | |
Nein | |
Zylindrisch | |
Polypropylen | |
Schraubkappe |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.