Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Y-Verbindungsstücke
Maximieren Sie den Flüssigkeitsdurchfluss mit nicht konischen Y-Schlauchverbindungsstücken mit Stecknippeln im Schlauch, gegossen aus Polypropylen-Harz, frei von tierischen Inhaltsstoffen.
25.01 CHF - 179.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Schlauchverbinder |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15293069
|
Thermo Scientific™
6152-0125 |
1/8 in.-Innendurchmesser |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
10684402
|
Thermo Scientific™
6152-0125 |
1/8 in.-Innendurchmesser |
26.45 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11704743
|
Thermo Scientific™
6152-0187 |
3/16 Zoll ID |
141.00 CHF
72 Stück |
Verfügbar ab: 07-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10186070
|
Thermo Scientific™
6152-0250 |
1/4 Zoll ID |
25.01 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11850872
|
Thermo Scientific™
6152-0250 |
1/4 Zoll ID |
149.00 CHF
72 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15203079
|
Thermo Scientific™
6152-0312 |
5/16 in. ID |
179.00 CHF
72 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10020601
|
Thermo Scientific™
6152-0312 |
5/16 in. ID |
29.95 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11384535
|
Thermo Scientific™
6152-0375 |
3/8 in. |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
10470913
|
Thermo Scientific™
6152-0375 |
3/8 in. |
36.32 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10778691
|
Thermo Scientific™
6152-0500 |
1/2 in. |
42.05 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15213079
|
Thermo Scientific™
6152-0500 |
1/2 in. |
167.00 CHF
48 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Diese zylindrischen Thermo Scientific™ Nalgene™ Y-Schlauchverbinder aus Polypropylen sind frei von tierischen Bestandteilen und sorgen für einen reibungslosen Durchfluss. Zur Vermeidung von Kontaminationen sind diese Produkte doppelt verpackt.
- Konstruktion aus Polypropylen
- Autoklavierbar
Spezifikation
Schlauchverbinder | |
Autoklavierbar | |
Polypropylen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.