Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Filterpinzetten aus Edelstahl
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific™ Nalgene Filterpinzetten aus Edelstahl sind mit gebogenen sowie mit geraden Spitzen erhältlich.
Marke:  Thermo Scientific™ DS0399-0001
Artikelnummer. 10010431
  • 49.70 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Filterpinzetten aus Edelstahl sind mit gebogenen sowie mit geraden Spitzen erhältlich.
Die gebogenen Spitzen ermöglichen einfaches Herausnehmen und Arbeiten mit Filtermembranen.
  • Edelstahl
  • Kreuzpinzette, selbstschließend (gebogene Spitzen)
  • Geriffelter Griffbereich
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bent Spitze
Edelstahl
Pinzette aus Edelstahl, gebogene Spitze
Gebogen, selbstschließend
1
Pinzette
Je
Sonderangebote
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.