Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Weithalsflaschen, quadratisch (PP)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10542111
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
175 ml
250 ml
500 ml
1 l
Verschlussgröße:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Thermo Scientific Nalgene quadratische Weithalsflaschen aus Polypropylen-Copolymer besitzen eine weite Halsöffnung zum einfachen Reinigen, Füllen und Entnehmen.
Thermo Scientific Nalgene quadratische Weithalsflaschen aus Polypropylen-Copolymer besitzen eine weite Halsöffnung zum einfachen Reinigen, Füllen und Entnehmen.
Mit der quadratischen Form sparen Sie wertvollen Laborplatz; Flaschen sind autoklavierbar.
Eigenschaften:
  • Beständig gegen Säuren, Alkohole und Basen
  • Durchsichtige Flasche lässt den Flüssigkeitsstand erkennen
  • Das quadratische Design bietet eine große Beschriftungsfläche
  • Polypropylen-Verschlüsse ohne Einlage sorgen für hervorragende Auslaufsicherheit†, ohne das Risiko von Faltenbildung der Einlagen, die zu Undichtigkeiten führen und Lösungen kontaminieren können.
  • Autoklavierbar
Hinweis:
Vor dem Autoklavieren Verschluss vollständig aufschrauben bzw. Verschluss abnehmen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 1000 ml
Kapazität (metrisch) 1 l
Kapazität (angloamerikanisch) 32 oz.
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Quadratische Weithalsflasche
Durchmesser (angloamerikanisch) 3,7 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 2 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 53 mm
Material PPCO mit blauer PP-Basis
Anzahl pro Karton 24
Anzahl pro Packung 6
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Naturfarben, durchscheinend
Zertifizierung/Konformität USP Klasse VI; FDA – 21 CFR
Closure Included Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Nein
Öffnung Weit
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 181 mm
Produkttyp Quadratische Weithalsflasche
Breite (angloamerikanisch) 3,72 in.
Höhe (angloamerikanisch) 7,1 in.
Verschlussauskleidung Ohne Dichtungseinlage
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 63 mm
Durchmesser (metrisch) 95 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt. b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.