Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische braune Medienflaschen aus PETG mit Verschluss: Nicht steril, in Schrumpffolie verpackt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10049442
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
Verschlussgröße:
20 mm
24 mm
38 bis 430 mm
Nalgene Viereckige braune Medienflaschen aus PETG sind mit Verschlüssen aus HDPE ausgestattet, erfüllen die Anforderungen der USP an die Lichtbeständigkeit und eignen sich optimal für Medien, Puffer und Seren.
Die quadratischen, braunen Thermo Scientific™ Nalgene Medienflaschen aus PETG sind mit Verschlüssen aus HDPE ausgestattet. Diese durchscheinenden bernsteinfarbenen Flaschen erfüllen die Vorschriften der US-Pharmakopöe USP zur Lichtundurchlässigkeit und eignen sich optimal für Medien, Pufferlösungen und Seren.
  • Dickwandig, bruchsicher und haltbar
  • Platzsparendes quadratisches Design
  • Eingeformte Graduierungen
  • Nicht-steril, nicht-pyrogen und nicht zytotoxisch
  • Auslaufsicher†, mit tropfsicherer Halsöffnung und eingearbeitetem Schrumpfring
  • PETG dient als ausgezeichnete Gas-Barriere, ist transparent und reduziert die CO2- und O2-Durchlässigkeit.
  • Die braune Flasche und der braune Verschluss schützen lichtempfindliche Reagenzien
Bestellinformationen:
Die Produkte werden auf Kunststofftabletts in Schrumpffolie eingeschweißt und dann für Reinraumanwendungen in doppelt mit PE ausgekleideten Kartons verpackt.
Empfohlen für:
Zum Lagern und Transportieren lichtempfindlicher flüssiger Chemikalien, Puffer und Seren
Hinweis:
†Der Begriff “auslaufsicher” wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Bernsteinfarben
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,5 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 0.55 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Hals 14 mm
Material PETG
Anzahl pro Karton 280
Anzahl pro Packung 40
Sterilität Unsteril
Zertifizierung/Konformität Die PETG-Medienflaschen und HDPE-Verschlüsse erfüllen aktuelle biologische Testnormen einschließlich USP Klasse VI, USP 661 sowie des Europäischen Arzneibuchs für anomale Toxizität.
Closure Included Ja
Graduated Ja
Öffnung Weit
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 64 mm
Produkttyp Medienflasche
Höhe (angloamerikanisch) 2,5 Zoll
Verschlussmaterial HDPE
Verschlussgröße 20 mm
Durchmesser (metrisch) 38 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.