Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Dichtkappen für Oak Ridge Zentrifugenröhrchen mit PP-Schraubverschluss und Silikondichtung
Gewährleisten auslaufsichere Funktion bei maximaler Drehzahl und >10,000 x g selbst bei kompletter Befüllung
40.45 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Material | Silikon |
Spitzenmaterial | Silikon |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10420533
|
Thermo Scientific™
713132-0063 |
Ersatz-O-Ring (für Herst. Nr. DS3132-0063) |
40.45 CHF
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11969436
|
Thermo Scientific™
713132-0058 |
Ersatz-O-Ring (für Herst. Nr. DS3132-0058) |
40.45 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 05-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Polypropylenverschlüsse mit Silikondichtung
Legen Sie vor dem Autoklavieren den Deckel oder Verschluss auf den Behälter, ohne diesen zuzuschrauben.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Silikon | |
Silikon |