Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Schraubverschlusssätze für Oak Ridge-Röhrchen
Thermo Scientific Nalgene Schraubverschlusssätze gestatten selbst bei randvollen Zentrifugenröhrchen den Einsatz bei maximaler Drehzahl.
Marke: Thermo Scientific™ DS3131-0024
68.98 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene Schraubverschlusssätze gestatten selbst bei randvollen Zentrifugenröhrchen den Einsatz bei maximaler Drehzahl.
Eigenschaften:
- Sichere Passform des Verschlusses für die Verwendung bei maximaler Drehzahl ohne Auslaufen
- Autoklavierbar/für biologisch gefährliche Stoffe/auslaufsicher†
Inhalt:
- Polypropylen-Schraubverschluss
- Tefzel™ ETFE-Stecker
- Viton Fluorelastomer O-Ring
Spezifikation
24 mm | |
Autoklavierbar | |
Polypropylen, ETFE, Fluoroelastomer | |
2 | |
Verschlussgröße 24 |
Zentrifugenröhrchenkappe | |
Passend Verschluss Größe 24 | |
2 | |
Nalgene™ |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.
† Die Bezeichnung auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen 2 Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne dass Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.