Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Ersatz-O-Ring aus Silikon für Zentrifugenflaschen-Verschlusskappe
46.08 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23291" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23291" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Beschreibung:
Roter Dichtungsring aus Silikon
Zur Verwendung mit (Geräte):
Nalgene, Kat.-Nr.3141-1006, Superspeed-Zentrifugenflaschenkappe
Beschreibung
Der Nalgene™ Ersatz-O-Ring aus Silikon wird als Ersatz für die Verschlusskappe der Nalgene™ Superspeed-Zentrifugenflasche (Kat.-Nr.3141-1006) verwendet.
- Ersatz O-Ring
- Benutzt als Kappe von der Nalgene™ Hochgeschwindigkeitszentrifugenflasche #3141-1006
- Silikon
- 85 mm; Größe
- Rot
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Verschlusstyp | Dichtungsverschluss |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Nalgene, Kat.-Nr.3141-1006, Superspeed-Zentrifugenflaschenkappe |
Produkttyp | O-Ring |
Farbe | Rot |
Beschreibung | Roter Dichtungsring aus Silikon |
Form | Rund |